Learn More
3M™ Peltor™ Hygiene-Kit für Gehörschutzstöpsel der X-Serie
Artikelnummer. 13459928
Click to view available options
Modell:
Gehäuse HYX1
Gehäuse HYX2
Gehäuse HYX3
Gehäuse HYX4
Gehäuse HYX5
Zur Verwendung mit (Geräte):
PELTOR™ X1 Gehörschutzkapseln
PELTOR™ X2 Gehörschutzkapseln
PELTOR™ X3 Gehörschutzkapseln
PELTOR™ X4 Gehörschutzkapseln
PELTOR™ X5 Gehörschutzkapseln
Packungsgröße:
1 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 13459928
Marke: 3M™ 7000104047
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
3M™ Peltor™ HYX1 Hygiene-Kit für Ohrenschützer, Gehörschutz, 10 Kits/Karton
  • Hygiene-Kits umfassen ein Paar Ersatzpolster und Schaumstoffeinsätze für 3M™ PELTOR™ Gehörschutzkapseln der X-Serie (X1, X2, X3, X4, X5)
  • 3M empfiehlt, die Gehörschutzpolster und Schaumstoffeinsätze alle sechs Monate oder bei Beschädigungen zu ersetzen
  • Die Kits sind zu je 10 Stück/Karton verpackt.
Compliance
3M™ products must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Polsterfarbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) PELTOR™ X3 Gehörschutzkapseln
Zur Verwendung mit (Anwendung) Assemblierung, Blasting, Reinigung, Abriss, elektrisch, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifen, Schweißen
Modell Gehäuse HYX3
Produkttyp Hygiene-Kit
dielektrisch Ja