Beschreibung
- Hygiene-Kits umfassen ein Paar Ersatzpolster und Schaumstoffeinsätze für 3M™ PELTOR™ Gehörschutzkapseln der X-Serie (X1, X2, X3, X4, X5)
- 3M empfiehlt, die Gehörschutzpolster und Schaumstoffeinsätze alle sechs Monate oder bei Beschädigungen zu ersetzen
- Die Kits sind zu je 10 Stück/Karton verpackt.
Compliance
3M™ Produktel müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen.
Spezifikation
Spezifikation
| Polsterfarbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PELTOR™ X4 Gehörschutzkapseln |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Assemblierung, Blasting, Reinigung, Abriss, elektrisch, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifen, Schweißen |
| Modell | Gehäuse HYX4 |
| Produkttyp | Hygiene-Kit |
| dielektrisch | Ja |