Learn More
3M™ Peltor™ Hygiene-Kit für Gehörschutzstöpsel der X-Serie
7.55 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Modell:
Gehäuse HYX1
Gehäuse HYX2
Gehäuse HYX3
Gehäuse HYX4
Gehäuse HYX5
Zur Verwendung mit (Geräte):
PELTOR™ X1 Gehörschutzkapseln
PELTOR™ X2 Gehörschutzkapseln
PELTOR™ X3 Gehörschutzkapseln
PELTOR™ X4 Gehörschutzkapseln
PELTOR™ X5 Gehörschutzkapseln
Beschreibung
- Hygiene-Kits umfassen ein Paar Ersatzpolster und Schaumstoffeinsätze für 3M™ PELTOR™ Gehörschutzkapseln der X-Serie (X1, X2, X3, X4, X5)
- 3M empfiehlt, die Gehörschutzpolster und Schaumstoffeinsätze alle sechs Monate oder bei Beschädigungen zu ersetzen
- Die Kits sind zu je 10 Stück/Karton verpackt.
Compliance
3M™ products must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Spezifikation
Polsterfarbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | PELTOR™ X1 Gehörschutzkapseln |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Assemblierung, Blasting, Reinigung, Abriss, elektrisch, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifen, Schweißen |
Modell | Gehäuse HYX1 |
Produkttyp | Hygiene-Kit |
dielektrisch | Ja |