Learn More
3M™ Qualitative Fit-Test Kit, Bitter
Contains everything necessary to fit test any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter
Marke:  3M™ 7100004634
Artikelnummer. 12322419
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Use for fit testing on NIOSH-approved respirators, in accordance with OSHA 29 CFR 1910.134, Appendix A.
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.