Learn More
3M™ 1818 OPERATIONSMASKEN, TYP 2 (VE=50 ST.)
Artikelnummer. 10429082
Click to view available options
:
Blue; w/Horizontal ties
Artikelnummer. 10429082
Marke: 3M™ 1818
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Flat surgical mask, preferred for its comfort and breathability.
A tie-on surgical mask with horizontal ties, this medical face mask is ideal for surgical and general-purpose use. Available with or without an attached face shield.
  • Flat, with bi-directional pleats and horizontal ties for largely increased facial comfort and fit
  • The soft breathable inner lining
  • 50 Surgical Masks per box
  • 12 Boxes per case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Zertifizierung/Konformität ASTM
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 14683:2005
Abmessungen (L x B x H) 4.67 x 30.22 x 36.57 cm (18.4 x 11.9 x 14.4 in.)
Filtereffizienz >95% (PFE), >99% (BFE)
Enthält Horizontal ties, bi-directional pleats
Latexfrei Yes
Länge (angloamerikanisch) 18.4 in.
Länge (metrisch) 4.67 cm
Modell 1818
Porengröße 0.1μ
Breite (angloamerikanisch) 11.9 in.
Breite (metrisch) 30.22 cm