Learn More
3M™ Versaflo™ Zuluftkühlungsventilbaugruppe, V-100E
Product Code. 31605233 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Kühlventilbaugruppe
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttyp Unit Size
31605233 Kühlventilbaugruppe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 31605233 Supplier 3M™ Supplier No. 7100341417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 €
    766.78 € / 1 Stück
    Sparen 408.22 €
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Druckluftregler der V-Serie bieten einen komfortablen und kostengünstigen Atemschutz für den ganztägigen Einsatz.
  • Druckluft-Atemschutzgeräte bieten im Vergleich zu herkömmlichen Atemschutzgeräten verbesserte Funktionen.
  • Bieten Sie Optionen zum Kühlen oder Heizen der Zuluft mit speziellen Ventilen für zusätzlichen Komfort an.
  • Für den Betrieb wird eine saubere Luftquelle benötigt, z. B. Werksluftsysteme oder Druckluft aus Flaschen.
  • Liefert saubere, atmungsaktive Luft an eine Vielzahl kompatibler Hauben und Helme.
  • Entwickelt für geringen Wartungsaufwand und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Schwarz
Produkttyp Kühlventilbaugruppe
Größe Einheitsgröße