Learn More
3M™ Versaflo™ Zuluft-Heizventilbaugruppe, V-200E
Artikelnummer. 31605234 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Heizungsventilbaugruppe
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
31605234 Heizungsventilbaugruppe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31605234 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100340967
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00 €
    1008.20 € / 1 Stück
    Sparen 531.80 €
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Zuluftheizungsventilbaugruppe sorgt für einen warmen Luftstrom und damit für Komfort in kalten Umgebungen und gewährleistet gleichzeitig einen zuverlässigen Atemschutz.
  • Bietet eine komfortable Atemwegslösung für Arbeiter in kalten und anspruchsvollen Umgebungen.
  • Erwärmt die Druckluft um bis zu 28 °C, um den Benutzerkomfort zu erhöhen.
  • Kompatibel mit einer breiten Palette von 3M Kopfbedeckungen, einschließlich Kapuzen und Helme.
  • Ermöglicht eine einfache Konfiguration basierend auf Umgebungsbedingungen, Schadstoffen und persönlichen Vorlieben.
  • Verfügt über eine einstellbare Luftstromregulierung zur individuellen Anpassung der Heizstufen.
  • Geeignet für den Einsatz in der Fertigung, im Bauwesen und anderen anspruchsvollen Branchen.
  • Trägt zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und des allgemeinen Komforts bei längerer Nutzung bei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Produkttyp Heizungsventilbaugruppe
Größe Einheitsgröße