Learn More
3M™ Versaflo™ Druckluftregler-Kit für die Schwerindustrie, V-500E-HIK
Artikelnummer. 31605229 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Geliefert mit Luftregler
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
31605229 Geliefert mit Luftregler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31605229 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100341359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00 €
    1307.25 € / 1 Stück
    Sparen 692.75 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das mitgelieferte Druckluftregler-Set für die Schwerindustrie sorgt für einen kontinuierlichen Druckluftstrom mit einstellbarer Regelung und damit für einen dauerhaften und komfortablen Atemschutz.
  • Liefert einen kontinuierlichen Luftstrom aus einer Druckluftquelle, um eine stetige und gleichmäßige Versorgung zu gewährleisten.
  • Kompatibel mit einer breiten Palette von 3M Kopfbedeckungen, einschließlich Kapuzen und Helme, die vielseitig für verschiedene Anwendungen geeignet sind.
  • Verfügt über eine einstellbare Luftstromregulierung, die es dem Benutzer ermöglicht, den Luftstrom an seine individuellen Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen.
  • Entwickelt zum Schutz vor luftgetragenen Schadstoffen für mehr Sicherheit und Leistung.
  • Ideal für den Einsatz in Branchen wie der Fertigungsindustrie, dem Bauwesen und der chemischen Verarbeitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Kunststoff
Produkttyp Geliefert mit Luftregler