Learn More
(3R)-3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-on (Pantolacton), Mikromol™
Beschreibung
(3R)-3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-on (Pantolacton)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pantolactone |
| CAS | 599-04-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pantolactone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H10 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | D-(-)-Pantolactone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O |
| IUPAC-Name | (3R)-3-Hydroxy-4,4-Dimethyloxolan-2-on |
| Mehr anzeigen |