Learn More
(3R,4R,3’R)-Ezetimibe, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3R,4R,3'R)-Ezetimibe |
| CAS | 1593542-96-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C24 H21 F2 N O3 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[(3R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R,4R)-, (3R,4R)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-propyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one, (3R,4R)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one, R,R,R-Ezetimibe (USP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22-,23+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H](CC[C@@H]1[C@@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4 |
| IUPAC-Name | (3R,4R)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 409.43 |
| Mehr anzeigen |