missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enzymaster (3R,5R)-3,5-Heptanediol, >99%

Artikelnummer. 17804651
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17804651 5 g 5 Gramm
17884641 10 g 10 Gramm
17894641 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17804651

Marke: Enzymaster 10415

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

(3R,5R)-3,5-Heptanediol with very high chemical and optical purities >99%.

  • Enzymatisch produziert
  • Chemische Reinheit >99 %
  • Enantiomerenüberschuss >99%
  • Diastereomerenüberschuss >99 %

Spezifikation

Schmelzpunkt 52°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 222°C to 238°C
Enantiomerenüberschuss >99%
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 132.2 g/mol
Reinheit (%) >99%
Güte Reagenz
Physikalische Form Solid
Diastereomeric Excess >99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.