Learn More
Enzymaster (3R,5R)-3,5-Heptanediol, >99%
Artikelnummer. 17894641
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17894641 25 g 25 Gramm
17804651 5 g 5 Gramm
17884641 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 17894641
Marke: Enzymaster 104125
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
(3R,5R)-3,5-Heptanediol with very high chemical and optical purities >99%.
  • Enzymatisch produziert
  • Chemische Reinheit >99 %
  • Enantiomerenüberschuss >99%
  • Diastereomerenüberschuss >99 %
Spezifikation
Schmelzpunkt 52°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 222°C to 238°C
Enantiomerenüberschuss >99%
Menge 25 g
Molekulargewicht (g/mol) 132.2 g/mol
Reinheit (%) >99%
Güte Reagenz
Physikalische Form Solid
Diastereomeric Excess >99%