Learn More
(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Sodium Salt, Mikromol™
Artikelnummer. 17902816
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 17902816
Marke: Mikromol MM0158.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Sodium Salt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Sodium Salt
CAS 101314-97-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Sodium Salt
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C25 H39 O6 . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Simvastatin Imp. A (EP), (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Sodium Salt, Simvastatin Imp. A (EP) as Sodium Salt, Tenivastatin Sodium Salt, Simvastatin Hydroxy Acid Sodium Salt, Simvastatin Impurity A as Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C25H40O6.Na/c1-6-25(4,5)24(30)31-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-18(26)13-19(27)14-22(28)29;/h7-8,11,15-16,18-21,23,26-27H,6,9-10,12-14H2,1-5H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
SMILES [Na+].CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12
IUPAC-Name sodium;(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethylbutanoyloxy)-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Molekulargewicht (g/mol) 458.56
Menge 100 mg
Formelmasse 458.2644 g/mol