Learn More
(3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-on, TRC
Artikelnummer. 30409514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409514 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409514 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT295690250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one
CAS 103201-79-2
Summenformel C12H13NO2
Menge 250 mg
Synonym (+)-(3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO2/c14-11-7-6-10-8-15-12(13(10)11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8H2/t10-,12+/m0/s1
SMILES O=C1CC[C@H]2CO[C@@H](N12)c3ccccc3
IUPAC-Name (3R,7aS)-3-Phenyl-3,6,7,7a-tetrahydro-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]oxazol-5-on
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Formelmasse 203.0946