Learn More
(3R)-Aminochinuklidindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30319911
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319911 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319911 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6291951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3R)-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 123536-14-1
Summenformel C7 H14 N2 . 2 Cl H
Menge 1 g
Synonym (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.N[C@H]1CN2CCC1CC2
IUPAC-Name (3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-Amine;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 199.12
Formelmasse 198.0691