Learn More
(3R-cis)-tetrahydro-3-trichloromethyl-1H,3-pyrrolo[1,2-c]oxazol-1-on, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11476300
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476300 1 g 1 Gramm
11486300 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476300 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27164.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97538-67-5
Summenformel C7H8Cl3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 244.496
MDL-Nummer MFCD08274464
InChI-Schlüssel GWQBXRYSVSZLSL-UJURSFKZSA-N
Synonym 3r,7as-3-trichloromethyl tetrahydropyrrolo 1,2-c oxazol-1 3h-one, 2r,5s-2-trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo 3.3.0 octan-4-one, 3r,7as-3-trichloromethyl-hexahydropyrrolo 1,2-c 1,3 oxazol-1-one, 2r,5s-2-trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo 3,3,0 octane-4-one, 3r,7as-3-trichloromethyl-tetrahydro-3h-pyrrolo 1,2-c 1,3 oxazol-1-one, l-proline-chloral condensation product, 3r-trichloromethyl-cis-tetrahydropyrrolo 1,2-c oxazol-1-one, 2r,5s-2-trichloromethyl-1-aza-3-oxabicyclo 3.3.0 octan-4-one, 3r,7as-3-trichloromethyl-tetrahydro-pyrrolo 1,2-c oxazol-1-one, 3r,7as-3-trichloromethyl-tetrahydropyrrolo 1,2-c oxazol-1 3h-one
PubChem CID 10944680
IUPAC-Name (3R,7aS)-3-(Trichlormethyl)-5,6,7,7a-tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c][1,3]oxazol-1-on
SMILES C1CC2C(=O)OC(N2C1)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3R-cis)-Tetrahydro-3-trichloromethyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-1-one
Schmelzpunkt 109°C (decomposition)
Menge 1 g
Optische Drehung −2.9° (c= 1 in Chloroform)
Formelmasse 244.51
Reinheit (%) 98%