Learn More
(3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutannitril (Isodidiavalo), Mikromol™
Description
(3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutannitril (Isodidiavalo)
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Isodidiavalo |
| CAS | 1-2-6293 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Isodidiavalo |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C19 H22 N2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Methadone Hydrochoride Imp. C (EP), (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile, Isodidiavalo, alpha-[2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneacetonitrile, 4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutyronitrile, 2,2-Diphenyl-3-methyl-4-(dimethylamino)butyronitrile, NSC 9993, Tuso-Blandin, Methadone Imp. C (EP), Methadone Related Compound C, Methadone Hydrochloride Impurity C, Methadone Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H22N2/c1-16(14-21(2)3)19(15-20,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,16H,14H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(CN(C)C)C(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutannitril |
| Show More |