Learn More
[(3S)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]essigsäurehydrochlorid ((1R,3S)-Benazeprilhydrochlorid), Mikromol™
Beschreibung
[(3S)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]essigsäurehydrochlorid ((1R,3S)-Benazeprilhydrochlorid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3S)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride |
| CAS | 86541-77-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (3S)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C24 H28 N2 O5 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Benazepril Hydrochloride Imp. B (EP), Benazepril Imp. B (EP), Benazepril USP Related Compound B, Benazepril USP RC B, (3S)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid Hydrochloride (1:1), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, monohydrochloride, (3S)- (9CI), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, monohydrochloride, [S-(R*,S*)]-, Benazepril Related Compound B as Hydrochloride, Benazepril Hydrochloride Impurity B as (1R,3S)-Enantiomer Hydrochloride, Benazepril Impurity B as (1R,3S)-Enantiomer Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O |
| IUPAC-Name | 2-[(3S)-3-[[(2R)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]essigsäure;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |