Learn More
(-)-(3S)-3-Hydroxychinin-vinyl-d3, TRC
Artikelnummer. 30404943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404943 10 mg 10 Milligramm
30406337 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30404943 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95323710MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-(3S)-3-Hydroxy Quinine-d3 (vinyl-d3)
Summenformel C20 H21 D3 N2 O3
Menge 10 mg
Synonym (-)-(3S)-3-Hydroxy Quinine-vinyl-d3, (3S)-3-Hydroxyquinine-d3, (3S)-Hydroxyquinine-d3, 3-Hydroxyquinine-d3
InChI-Formel InChI=1S/C20H24N2O3/c1-3-20(24)12-22-9-7-13(20)10-18(22)19(23)15-6-8-21-17-5-4-14(25-2)11-16(15)17/h3-6,8,11,13,18-19,23-24H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,18-,19+,20+/m0/s1/i1D2,3D
SMILES O[C@]1(/C([2H])=C([2H])/[2H])C[N@]2[C@@]([C@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C43)([H])C[C@@H]1CC2
IUPAC-Name (1S,3S,4S,6S)-6-[(R)-Hydroxy-(6-methoxy-4-chinolyl)methyl]-3-(1,2,2-trideuteriovinyl)chinuclidin-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 343.43465
Formelmasse 343.1975