Learn More
Enzymaster (3S,6S)-3,6-Octanediol, >99%
Artikelnummer. 17894651
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17894651
Marke: Enzymaster 10525
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
(3S,6S)-3,6-Octanediol with very high chemical and optical purities >99%.
  • Enzymatisch produziert
  • Chemische Reinheit >99 %
  • Enantiomerenüberschuss >99%
  • Diastereomerenüberschuss >99 %
Spezifikation
Schmelzpunkt 49°C
Farbe Weißgrau
Enantiomerenüberschuss >99%
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 146.23 g/mol
Reinheit (%) >99%
Güte Reagenz
Physikalische Form Kristallin
Diastereomeric Excess >99%