Learn More
(3S)-Aminochinuklidindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30310063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310063 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310063 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA629190100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 119904-90-4
Summenformel C7 H14 N2 . 2 Cl H
Menge 100 g
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, hydrochloride (1:2), (3S)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (3S)- (9CI), 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (S)-, (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine dihydrochloride, (3S)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-(-)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-Quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 3(S)-Aminoquinuclidine dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1
SMILES Cl.Cl.N[C@@H]1CN2CCC1CC2
IUPAC-Name (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 199.121
Formelmasse 198.0691