Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 4,0 mm geteilte/getrennte Liner mit einfacher Verjüngung
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | GC-Einlass-Liner, Injektor-Liner |
| Menge | 5/Packung |
| Länge (metrisch) | 78.5 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.3 mm |