Learn More
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30427463
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427463 50 mg
30428201 10 mg
30413209 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427463 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO85862850MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35219-13-7
Summenformel C8H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
IUPAC-Name 4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)anilin.
SMILES Nc1ccc(cc1)c2ocnn2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N3O/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-11-10-5-12-8/h1-5H,9H2
Formelmasse 161.0589