Learn More
4-(1,3-Dioxo-2-azaspiro-[4.4]-non-2-yl)-benzolsulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498345
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15498345
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33174.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1378261-28-9
Summenformel C14H14ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 327.779
MDL-Nummer MFCD20037423
InChI-Schlüssel MZHDMPSNJZWYSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 non-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 nonan-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 non-2-yl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 71651848
IUPAC-Name 4-(1,3-Dioxo-2-Azaspiro[4.4]Nonan-2-yl)Benzolsulfonylchlorid
SMILES C1CCC2(C1)CC(=O)N(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1,3-Dioxo-2-azaspiro[4.4]non-2-yl)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 139°C to 141°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 327.79
Reinheit (%) 95%