Learn More
Alfa Aesar™ 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol, 97 %, stabilisiert, mit 0.1 % BHT
Artikelnummer. 15479065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479065 5 g 5 Gramm
15469065 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479065 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H36058.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 956150-13-3
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.237
MDL-Nummer MFCD22682825
InChI-Schlüssel QUBPGTNRIJGDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexa-1,4-dien-1-yl butan-1-ol, 4-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-butanol
PubChem CID 57103928
IUPAC-Name 4-cyclohexa-1,4-dien-1-ylbutan-1-ol
SMILES C1C=CCC(=C1)CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol
Namenshinweis stabilized with 0.1% BHT
Dichte 0.957
Siedepunkt 247°C to 248°C
Flammpunkt 103°C (217°F)
Brechungsindex 1.503
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 152.23
Reinheit (%) 97%