missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-Propyl[2,5'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-Biphenyl]-2-Carbonsäure, TRC

Artikelnummer. 18074030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18074030 100 mg 100 Milligramm
18092440 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18074030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD293045100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1026353-20-7
Summenformel C33 H30 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 514.62
Synonym 4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl[2,5'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[(1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazol-1'-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid, Telmisartan Imp. B (EP), Telmisartan RC B (USP)
IUPAC-Name 2-[4-[[7-methyl-5-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoensäure
SMILES CCCc1nc2cc(cc(C)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)c5nc6ccccc6n5C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4'-[(1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazol-1'-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-34-28-19-24(32-35-27-12-7-8-13-29(27)36(32)3)18-21(2)31(28)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
Formelmasse 514.2369
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.