missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1-Adamantyl)phenol, TRC

Artikelnummer. 30317488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317488 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30317488 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA2200001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemischer Name oder Material 4-(1-Adamantyl)phenol
CAS 29799-07-3
Summenformel C16H20O
Menge 1 g
Synonym p-1-Adamantyl-phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)adamantane, 1-(p-Hydroxyphenyl)adamantane, 4-(Hydroxyphenyl)adamantane, NSC 111653, p-1-Adamantylphenol, 4-Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-phenol
InChI-Formel InChI=1S/C16H20O/c17-15-3-1-14(2-4-15)16-8-11-5-12(9-16)7-13(6-11)10-16/h1-4,11-13,17H,5-10H2
SMILES OC(=O)[C@@H](N)Cc1ncnc1
IUPAC-Name 4-(1-Adamantyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 228.33
Formelmasse 228.1514
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.