missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1-Adamantyl)phenol, TRC

Artikelnummer. 30317660
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317660 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30317660 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA2200005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(1-Adamantyl)phenol
CAS 29799-07-3
Summenformel C16H20O
Menge 5 g
Synonym p-1-Adamantyl-phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)adamantane, 1-(p-Hydroxyphenyl)adamantane, 4-(Hydroxyphenyl)adamantane, NSC 111653, p-1-Adamantylphenol, 4-Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-phenol
InChI-Formel InChI=1S/C16H20O/c17-15-3-1-14(2-4-15)16-8-11-5-12(9-16)7-13(6-11)10-16/h1-4,11-13,17H,5-10H2
SMILES OC(=O)[C@@H](N)Cc1ncnc1
IUPAC-Name 4-(1-Adamantyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 228.33
Formelmasse 228.1514
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.