Learn More
4-(1-Bromethyl)benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid acts as a reagent to prepare 4-(1-bromo-ethyl)-benzoic acid ethyl ester. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredient as well as in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-(1-Bromethyl)benzoesäure dient als Reagenz zur Herstellung von 4-(1-Bromethyl)-Benzoesäureethylester. Wird auch als Zwischenprodukt für pharmazeutische Wirkstoffe sowie für die chemische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(1-Bromoethyl)benzoic acid |
| Schmelzpunkt | 155°C to 156°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2084039 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 229.08 |
| Reinheit (%) | 98% |