missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1-Cyanocyclopropyl)-2-Fluorobenzolboronsäurepinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15424766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424766 250 mg 250 Milligramm
15414766 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15424766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59075.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 917397-94-5 | C16H19BFNO2 | 287.14 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 917397-94-5
Summenformel C16H19BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 287.14
MDL-Nummer MFCD22418790
InChI-Schlüssel TZNIMHCBELUQIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-cyanocyclopropyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl cyclopropane-1-carbonitrile, 1-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl cyclopropanecarbonitrile
PubChem CID 69074412
IUPAC-Name 1-[3-Fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]cyclopropan-1-carbonitril
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(C=C1)C1(CC1)C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(1-Cyanocyclopropyl)-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 131°C to 133°C
Menge 250 mg
Formelmasse 287.14
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.