missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7026164
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11449487

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22004.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 670-80-4 | C10H17NO | 167.252 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 670-80-4
Summenformel C10H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 167.252
MDL-Nummer MFCD00006163
InChI-Schlüssel IIQFBBQJYPGOHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohex-1-enyl-morpholine, 1-morpholino-1-cyclohexene, 1-morpholinocyclohexene, n-morpholino-1-cyclohexene, 4-1-cyclohexen-1-yl morpholine, morpholine, 4-1-cyclohexen-1-yl, 4-cyclohex-1-en-1-yl morpholine, 4-1-cyclohexenyl morpholine, 1-morpholin-1-ylcyclohexene, 1-n-morpholino cyclohexene
PubChem CID 69589
IUPAC-Name 4-(Cyclohexen-1-yl)morpholin
SMILES C1CCC(=CC1)N2CCOCC2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
Dichte 1.02
Siedepunkt 118°C to 120°C (10 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.5146
Menge 25 g
Beilstein 118696
Formelmasse 167.25
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt