Learn More
4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholin, 96 %
Artikelnummer. 11379963
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11379963
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00262.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 936-52-7
Summenformel C9H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 153.225
MDL-Nummer MFCD00006162
InChI-Schlüssel VAPOFMGACKUWCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-morpholinocyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 1-morpholino-1-cyclopentene, morpholine, 4-1-cyclopenten-1-yl, 4-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 4-1-cyclopentenyl morpholine, 1-n-morpholino cyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl-morpholine, 4-cyclopent-1-en-1-yl morpholine
PubChem CID 70294
IUPAC-Name 4-(Cyclopenten-1-yl)morpholin
SMILES C1CC=C(C1)N2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine
Dichte 0.957
Siedepunkt 105°C to 106°C (12 mmHg)
Flammpunkt 64°C (147°F)
Brechungsindex 1.5118
Menge 25 g
Beilstein 117154
Formelmasse 153.23
Reinheit (%) 96%