Learn More
4-(1-Hydroxyethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
30 g
Packungsgröße:
30 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15484928 5 g 5 Gramm
15494928 30 g 30 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58711.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23389-75-5 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23389-75-5
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00077867
InChI-Schlüssel HVOAMIOKNARIMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyridin-4-yl ethanol, 4-1-hydroxyethyl pyridine, 1-4-pyridyl ethanol, 1-pyridin-4-yl-ethanol, 1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 1-4-pyridinyl ethanol, +/--1-4-pyridyl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, alpha-methylpyridine-4-methanol, 4-pyridylethanol
PubChem CID 90919
IUPAC-Name 1-Pyridin-4-ylethanol
SMILES CC(C1=CC=NC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Schmelzpunkt 51°C to 55°C
Menge 5 g
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 97%