Learn More
4'-(1-imidazolyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11362386
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362386 25 g 25 Gramm
11352386 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06115.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10041-06-2
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.214
MDL-Nummer MFCD00005282
InChI-Schlüssel GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazol-1-yl acetophenone, 4'-imidazol-1-yl acetophenone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethanone, 4'-1-imidazolyl acetophenone, 1-4-imidazol-1-yl-phenyl-ethanone, 1-4-acetylphenyl imidazole, ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl, 1-4-imidazol-1-ylphenyl ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethan-1-one, 4'-1h-imidazol-1-yl acetophenone
PubChem CID 82316
IUPAC-Name 1-(4-Imidazol-1-ylphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Menge 25 g
Beilstein 608955
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.