Learn More
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10799605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10799605 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10595564 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10799605 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC23804CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 179055-27-7
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD08669906
InChI-Schlüssel QWKUTEQPAJGRLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-4-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-l-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde
PubChem CID 10535545
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyd
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%