Learn More
4-(1-Methyl-1H-Pyrazol-3-yl)benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11320587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11320587 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10602515 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320587 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC23803CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 916766-81-9
Summenformel C10H9ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 256.704
MDL-Nummer MFCD09817463
InChI-Schlüssel PXFXKTMOZHYJJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-benzenesulfonyl chloride, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulphonyl chloride, chloro 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl sulfone, 3-4-chlorosulphonyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
PubChem CID 24229467
IUPAC-Name 4-(1-methylpyrazol-3-yl)benzolsulfonylchlorid
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 256.71
Reinheit (%) 95%