Learn More
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10245434 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10143914 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245434 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC23816DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 915707-41-4
Summenformel C11H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 183.214
MDL-Nummer MFCD09702350
InChI-Schlüssel OGJIPYGVYSEOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzonitrile, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzonitrile, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzenecarbonitrile, benzonitrile,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
PubChem CID 24229471
IUPAC-Name 4-(1-Methylpyrazol-3-yl)Benzonitril
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%