Learn More
4-(1-Methyl-4-piperidinylmethoxy)anilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479017 250 mg 250 Milligramm
15469017 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15479017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52351.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 902454-26-6 | C13H20N2O | 220.316 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902454-26-6
Summenformel C13H20N2O
Molekulargewicht (g/mol) 220.316
MDL-Nummer MFCD09909628
InChI-Schlüssel WZRKMUXDLMLRJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-methylpiperidin-4-yl methoxy aniline, 4-1-methyl-4-piperidinylmethoxy aniline, 4-1-methylpiperidin-4-yl methoxy phenylamine, 4-1-methyl-piperidin-4-ylmethoxy-phenylamine, 4-1-methyl-piperidin-4-ylmethoxy-phenyl amine, 4-1-methyl-4-piperidinyl methoxy benzenamine
PubChem CID 11564798
IUPAC-Name 4-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methoxy]anilin
SMILES CN1CCC(CC1)COC2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Methyl-4-piperidinylmethoxy)aniline
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) 96%