Learn More
4-(1-Methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)benzamide, TRC
Artikelnummer. 30479399
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479399 100 mg 100 Milligramm
30467414 25 mg 25 Milligramm
30471500 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479399 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM258730100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 892711-75-0
Summenformel C20H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 320.38
Synonym CDN 1163, 4-Isopropoxy-N-(2-methylquinolin-8-yl)benzamide
IUPAC-Name N-(2-methylquinolin-8-yl)-4-propan-2-yloxybenzamide
SMILES CC(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cccc3ccc(C)nc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)benzamide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H20N2O2/c1-13(2)24-17-11-9-16(10-12-17)20(23)22-18-6-4-5-15-8-7-14(3)21-19(15)18/h4-13H,1-3H3,(H,22,23)
Formelmasse 320.1525