Learn More
4-(1-Methylethyl)phenol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051116 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051116 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0461.060025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-(1-Methylethyl)phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenol
CAS 99-89-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Isopropylphenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H12 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. H (EP), Propofol Impurity H
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-Propan-2-ylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
Menge 25 mg
Formelmasse 136,0888 g/mol