Learn More
4-(1-Piperazinyl)-1H-indol-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30417947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417947 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417947 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP48125025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Piperazinyl)-1H-indole Dihydrochloride
CAS 255714-24-0
Summenformel C12 H15 N3 . 2 HCl
Menge 25 mg
Synonym 1-(4-Indolyl)piperazine Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H15N3/c1-2-11-10(4-5-14-11)12(3-1)15-8-6-13-7-9-15/h1-5,13-14H,6-9H2
SMILES [H]N1C2=CC=CC(N3CCNCC3)=C2C=C1.[2HCl]
IUPAC-Name 4-Piperazin-1-yl-1H-indol
Molekulargewicht (g/mol) 201.268
Formelmasse 201.127