Learn More
4-(1-Piperazinyl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15441398 5 g 5 Gramm
15451398 250 mg 250 Milligramm
15431398 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55224.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67455-41-8 | C10H15N3 | 177.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Piperazinanilin (CAS#67455-41-8) ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Hinweise
Reaktiv mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67455-41-8
Summenformel C10H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 177.25
MDL-Nummer MFCD01365906
InChI-Schlüssel VAVOYRCCWLRTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperazin-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl piperazine, 4-piperazinoaniline, 4-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-1-piperazinyl aniline, benzenamine,4-1-piperazinyl, 4-piperazinylphenylamine, benzenamine, 4-1-piperazinyl, 4-piperazin-1-ylphenylamine, 1-p-aminophenyl piperazine
PubChem CID 422925
IUPAC-Name 4-Piperazin-1-ylanilin
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Piperazinyl)aniline
Schmelzpunkt 119°bis 123 °C
Farbe Violett bis Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver