Learn More
4-(1-Piperazinyl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052667
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Product Code. 15451398
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55224.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
CAS: 67455-41-8 | C10H15N3 | 177.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Piperazinanilin (CAS#67455-41-8) ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Hinweise
Reaktiv mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67455-41-8
Summenformel C10H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 177.25
MDL-Nummer MFCD01365906
InChI-Schlüssel VAVOYRCCWLRTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperazin-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl piperazine, 4-piperazinoaniline, 4-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-1-piperazinyl aniline, benzenamine,4-1-piperazinyl, 4-piperazinylphenylamine, benzenamine, 4-1-piperazinyl, 4-piperazin-1-ylphenylamine, 1-p-aminophenyl piperazine
PubChem CID 422925
IUPAC-Name 4-Piperazin-1-ylanilin
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(1-Piperazinyl)aniline
Schmelzpunkt 119°bis 123 °C
Farbe Violett bis Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver