Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429490 5 g 5 Gramm
11419490 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429490 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50323.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24715-90-0 | C8H18N2 | 142.25 g/mol
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine is used directly as drugs, food, cosmetics. Used as a building block in organic synthesis, pyrrolidine activates ketones and aldehydes toward nucleophilic addition by formation of enamines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-Butylamin wird direkt als Arzneimittel, Lebensmittel und Kosmetika verwendet. Pyrrolidin wird als Baustein für die organische Synthese verwendet und aktiviert Ketone und Aldehyde in Richtung nucleophiler Addition durch Bildung von Enaminen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24715-90-0
Summenformel C8H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 142.25
MDL-Nummer MFCD00192591
InChI-Schlüssel LSDYCEIPEBJKPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidin-1-yl butan-1-amine, 4-1-pyrrolidinyl-1-butanamine, 1-pyrrolidinebutanamine, 4-1-pyrrolidino butylamine, 4-pyrrolidinobutylamine, 4-1-pyrrolidinyl-1-butylamine, 1-4-aminobutyl pyrrolidine, 4-pyrrolidin-1-yl-butylamine, 4-pyrrolidinylbutylamine, 1-pyrrolidinebutylamine
PubChem CID 2762762
IUPAC-Name 4-Pyrrolidin-1-ylbutan-1-Amin
SMILES NCCCCN1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 142.25
Reinheit (%) 98%