Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)-benzaldehyd, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11364394
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11364394 5 g 5 Gramm
11374394 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364394 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00966.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51980-54-2
Summenformel C11H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 175.231
MDL-Nummer MFCD00015469
InChI-Schlüssel DATXHLPRESKQJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, 4-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-1-pyrrolidino benzaldehyde, 1-4-formylphenyl pyrrolidine, benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-benzaldehyde, 4-pyrrolidinobenzaldehyde, 4-pyrrolidinylbenzaldehyde, 4-1-pyrrolidino-benzaldehyde, 4-pyrrolizinobenzaldehyde
PubChem CID 104037
IUPAC-Name 4-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyd
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzaldehyde
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Menge 5 g
Beilstein 135279
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 175.23
Reinheit (%) ≥98%