Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)-benzolboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435346
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15435346 250 mg 250 Milligramm
15425346 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15435346
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59911.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 852227-90-8 | C16H24BNO2 | 273.18 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 852227-90-8
Summenformel C16H24BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 273.18
MDL-Nummer MFCD08060504
InChI-Schlüssel DWJNNJSONWFVBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinophenylboronic acid pinacol ester, 4-1-pyrrolidinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinophenylboronic acid, pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl phenyl pyrrolidine
PubChem CID 18525715
IUPAC-Name 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Pyrrolidin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 273.18
Reinheit (%) 97%