Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)-benzoesäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10155442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10155442 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10026212 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10155442 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30101CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 22090-27-3
Summenformel C11H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
MDL-Nummer MFCD01631241
InChI-Schlüssel KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795515
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine
IUPAC-Name 4-(Pyrrolidin-1-yl)benzoesäure
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 97%