missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)-benzolboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7035469
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15449947 1 g 1 Gramm
15459947 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15449947

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53186.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 389621-81-2 | C11H14BNO3 | 219.05 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 389621-81-2
Summenformel C11H14BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 219.05
MDL-Nummer MFCD03411950
InChI-Schlüssel VKPBESPVHGDDJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidine-1-carbonyl phenylboronic acid, 4-pyrrolidine-1-carbonyl phenyl boronic acid, 4-pyrrolidinylcarbonylphenylboronic acid, 4-pyrrolidine-1-carbonyl benzeneboronic acid, 4-boronophenyl pyrrolidin-1-yl methanone, 1-4-boronobenzoyl pyrrolidine, boronic acid, 4-1-pyrrolidinylcarbonyl phenyl, 4-borono-n-1-pyrrolidinyl benzamide, 4-pyrrolidin-1-ylcarbonyl phenyl boronic acid
PubChem CID 2773571
IUPAC-Name 4-(Pyrrolidin-1-Carbonyl)Phenyl]Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N1CCCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 136°bis 140 °C
Menge 1 g
Formelmasse 219.05
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.