Learn More
4,16-Dibromo[2,2]Paracyclophan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433307 25 g 25 Gramm
15423307 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25745.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96392-77-7
Summenformel C16H14Br2
MDL-Nummer MFCD09953451
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,16-Dibromo[2.2 ]paracyclophane
Schmelzpunkt 249°C to 252°C
Menge 25 g
Formelmasse 366.1
Reinheit (%) 98%