Learn More
Invitrogen™ 4-1BBL (CD137L) Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
Antigen 4-1BBL (CD137L) Biosimilar
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283388
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558417
100 μg
500.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30283764
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558418
1 mg
1262.00 €
1 Milligramm
View alternative products
Save Up to 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Abbvie patent anti-TNFSF9.
CD137 ligand (CD137L) is a type II membrane protein and part of the TNF superfamily. CD137L is a co-stimulatory molecule that is expressed on antigen presenting cells (DCs, monocytes/macrophages, B cells) and is upregulated upon activation. Its receptor, CD137/4-1BB, is found on a variety of cells, including inflamed endothelial cells, where its expression enhances extravasation of CD137L expressing monocytes. Activated T cells also express CD137, and engagement with CD137L enhances T cell proliferation, IL-2 secretion, survival, and cytotoxic activity. CD137L is also expressed on a majority of B-cell lymphomas, including mantle cell lymphoma, follicular lymphoma, and diffuse large B-cell lymphoma (but it is lacking on Hodgkin lymphoma and T-cell lymphoma). CD137L is also expressed in carcinoma cell lines, and is thought to be involved in T cell-tumor cell interactions.
Specifications
Specifications
4-1BBL (CD137L) Biosimilar
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
Primary
Protein A
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Antibody
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis